Få mere at vide
Cytiva Hot Start Mix RTG
Artikelnummer. 10126624 Shop alle Cytiva produkter
Produkttype:
illustra Hot Start Mix RTG
Mængde:
100 reaktioner
480 reaktioner
8 reaktioner
96 Reaktioner
Volumen:
200 μL
500 μL
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 10126624
Brand: Cytiva 28900646
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forblandet, prædispenseret, omgivelsestemperaturstabil formulering, der giver robust og pålidelig ydeevne til krævende PCR-applikationer, hvor høj specificitet og høj følsomhed er afgørende for succes
  • Primersekvestrering blokerer effektivt mere end 99 % af polymeraseaktiviteten under opsætning og minimerer effektivt enhver uspecifik priming eller primer-dimer dannelse
  • Rekombinant aktivatorprotein undgår risikoen for kontaminering fra en pattedyrskilde forbundet med hotstart-antistoffer
  • Hurtig varmstartaktivering bevarer prøvens integritet ved at undgå omfattende forcykling af varmebehandling
  • Ready-To-Go-fremstillingsprocessen låser ydeevnen for fremragende reproducerbarhed med mindre risiko for pipetteringsfejl og kontaminering
  • Langsigtet omgivelsestemperaturstabilitet forenkler forsendelsen og fjerner ethvert behov for opbevaring i fryseren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1,75 enheder rekombinant PuReTaq DNA-polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA og reaktionsbuffer. Omgivelsestemperatur i pose med tørremiddel
Oversigt Præformuleret og prædispenseret, frysetørret PCR-reagensblanding inklusive højkvalitets PuReTaq DNA-polymerase og et hot-start aktivatorprotein for øget specificitet og reproducerbarhed af PCR-amplifikationer.
Format Rør
Produkttype illustra Hot Start Mix RTG
Mængde 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Standard PCR
Antal reaktioner 100
Volumen 500 μL