Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade med seks varmepositioner, støbejern
Beskrivelse
Form: Rund; Størrelse: 3,35 in. dia.
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Støbejern |
| Størrelse | 3,35 in. dia. |
| Dybde (metrisk) | 155 mm |
| Vægt (engelsk) | 15.4 lb. |
| Højde (metrisk) | 145 mm |
| Længde (metrisk) | 725 mm |
| Vægt (metrisk) | 7 kg |
| Watt | 2700 W |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 2700 w |
| Antal stillinger | 6 |
| Vis mere |