Få mere at vide
Stuart™ Kogeplade tilbehør
Størrelse:
Lille
5 ml
10 ml
25 ml
Type:
Blok Indsæt
Blokbase
Klemme, varmeblok
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dette varmebloksystem med udskiftelige indsatser kan bruges med div Stuart Kogeplader og kogepladeomrørere
- Designet til at opvarme rundbundede kolber
- Små og mellemstore bundplader tilbydes; hver kan rumme op til tre blokindsatser hver
- En tredje større bundplade har varmebestandige håndtag og accepterer en enkelt blokindsats til kolber op til 500 ml
- Kemikalie- og opløsningsmiddelresistente anodiserede blokindsatser giver en sikker metode til syntese af enkelte eller flere reaktioner
- Kogepladetilbehør giver samme eller bedre varmeydelse end siliciumolie
- Den lave brønd giver fremragende temperaturoverførsel uden at kompromittere synet af reaktionen eller risikoen for at revne glasset
- Hver bundplade har et hul til at rumme en temperaturregulatorsonde
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Varmeplader (6 x 6 tommer) |
| Mængde | 3 Pk. |
| Størrelse | 5 ml |
| Type | Blok Indsæt |