Få mere at vide
Stuart™ Kogeplade tilbehør
Artikelnummer. 15135934
Skift visning
Størrelse:
Lille
5 ml
10 ml
25 ml
Type:
Blok Indsæt
Blokbase
Klemme, varmeblok
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Type Pakningsstørrelse
15135934 Lille Klemme, varmeblok Hver
15125914 5 ml Blok Indsæt Hver
15105924 10 ml Blok Indsæt Hver
15135924 25 ml Blok Indsæt Hver
15105914 Lille Blokbase Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15135934 Leverandør Stuart™ Leverandørnr. 0480572
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 DKK
    1826.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 113.23 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kogepladetilbehør til brug med kogeplader/omrørere, der har en 6 x 6 tommer topplade.
  • Dette varmebloksystem med udskiftelige indsatser kan bruges med div Stuart Kogeplader og kogepladeomrørere
  • Designet til at opvarme rundbundede kolber
  • Små og mellemstore bundplader tilbydes; hver kan rumme op til tre blokindsatser hver
  • En tredje større bundplade har varmebestandige håndtag og accepterer en enkelt blokindsats til kolber op til 500 ml
  • Kemikalie- og opløsningsmiddelresistente anodiserede blokindsatser giver en sikker metode til syntese af enkelte eller flere reaktioner
  • Kogepladetilbehør giver samme eller bedre varmeydelse end siliciumolie
  • Den lave brønd giver fremragende temperaturoverførsel uden at kompromittere synet af reaktionen eller risikoen for at revne glasset
  • Hver bundplade har et hul til at rumme en temperaturregulatorsonde
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Varmeplader (6 x 6 tommer)
Størrelse Lille
Type Klemme, varmeblok