Få mere at vide
Stuart™ Kogeplade tilbehør
Artikelnummer. 15105914
Størrelse:
Lille
5 ml
10 ml
25 ml
Type:
Blok Indsæt
Blokbase
Klemme, varmeblok
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15105914
Brand: Stuart™ 0480570
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kogepladetilbehør til brug med kogeplader/omrørere, der har en 6 x 6 tommer topplade.
  • Dette varmebloksystem med udskiftelige indsatser kan bruges med div Stuart Kogeplader og kogepladeomrørere
  • Designet til at opvarme rundbundede kolber
  • Små og mellemstore bundplader tilbydes; hver kan rumme op til tre blokindsatser hver
  • En tredje større bundplade har varmebestandige håndtag og accepterer en enkelt blokindsats til kolber op til 500 ml
  • Kemikalie- og opløsningsmiddelresistente anodiserede blokindsatser giver en sikker metode til syntese af enkelte eller flere reaktioner
  • Kogepladetilbehør giver samme eller bedre varmeydelse end siliciumolie
  • Den lave brønd giver fremragende temperaturoverførsel uden at kompromittere synet af reaktionen eller risikoen for at revne glasset
  • Hver bundplade har et hul til at rumme en temperaturregulatorsonde
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Varmeplader (6 x 6 tommer)
Størrelse Lille
Type Blokbase