Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, 50 °C til 500 °C, Keramik
Topplademateriale:
Keramisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Form: Rektangel; Størrelse: 22,9 x 16,9 tommer.
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk |
| Størrelse | 22,9 x 16,9 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C til 500 °C |
| Dybde (metrisk) | 440 mm |
| Vægt (engelsk) | 25.4 lb. |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Vægt (metrisk) | 11.5 kg |
| Bredde (metrisk) | 590 mm |
| Watt | 5700 W |
| Elektriske krav | 400 V, 50/60 Hz, 5700 w |
| Vis mere |