Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, 50 °C til 500 °C, Keramik
Artikelnummer. 10384231
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Artikelnummer. Topplademateriale
10384231 Keramisk
1 options
Artikelnummer. 10384231 Leverandør Gestigkeit Harry™ Leverandørnr. 44SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19655.00 DKK
    13401.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 6253.31 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Form: rektangel, størrelse: 22,8 x 16,9 tommer.
Form: Rektangel; Størrelse: 22,8 x 16,9 tommer.
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 22,8 x 16,9 tommer.
Temperatur (metrisk) 50 °C til 500 °C
Dybde (metrisk) 440 mm
Vægt (engelsk) 25.4 lb.
Højde (metrisk) 100 mm
Vægt (metrisk) 11.5 kg
Bredde (metrisk) 590 mm
Watt 5700 W
Elektriske krav 400 V, 50/60 Hz, 5700 w
Frekvens 50/60 Hz
Form Rektangel
Spænding 400 V
Type Varmeplade