Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, 50 °C til 500 °C, Keramik
Artikelnummer. 10374231
Topplademateriale:
Keramisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10374231
Brand: Gestigkeit Harry™ 33SR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form: Firkantet, Størrelse: 16,9 x 16,9 tommer.
Form: Firkantet; Størrelse: 16,9 x 16,9 tommer.
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 16,9 x 16,9 tommer.
Temperatur (metrisk) 50 °C til 500 °C
Dybde (metrisk) 440 mm
Vægt (engelsk) 19.8 lb.
Højde (metrisk) 100 mm
Vægt (metrisk) 9 kg
Bredde (metrisk) 440 mm
Watt 4400 W
Elektriske krav 400 V, 50/60 Hz, 4400 w
Frekvens 50/60 Hz
Form Firkant
Spænding 400 V
Type Varmeplade