Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, 50 °C til 500 °C, Keramik
Artikelnummer. 10110731
Topplademateriale:
Keramisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10110731
Brand: Gestigkeit Harry™ CT10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form: Firkantet, Størrelse: 6,9 x 6,9 tommer.
Form: Firkantet; Størrelse: 6,9 x 6,9 tommer.
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 6,9 x 6,9 tommer.
Temperatur (metrisk) 50 °C til 500 °C
Dybde (metrisk) 290 mm
Vægt (engelsk) 6.2 lb.
Højde (metrisk) 95 mm
Vægt (metrisk) 2.8 kg
Bredde (metrisk) 200 mm
Watt 1200 W
Elektriske krav 230 V, 1100 w
Form Firkant
Spænding 230/240 V
Type Varmeplade