Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ CERAN™ Kogeplade, 50 °C til 500 °C, Rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H):
440 x 100 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lavmassepladen er elektrisk opvarmet over hele dens overflade og er indlejret i en højkvalitets rustfri stålramme, som er monteret på et indvendigt isoleret rustfrit stålhus
- Temperaturstyringssystemet reguleres af en elektronisk NiCr-Ni temperatursensor med et reguleringsområde mellem 50° og 500 °C
- Controller er indbygget i et trykstøbt aluminiumshus
- Opvarmningstid for 500 °C er ca. 8 minutter
- Fire fod, som individuelt kan justeres til en ca. højde på 8 mm, sikre vandret stabilitet
- Udstyret med ekstra fatninger til 4 indskruede retortstænger (placeret 100 mm fra hinanden)
Tekniske data
Tekniske data
| Kropsmateriale | Rustfrit stål |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Størrelse | 17 x 5,5 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C til 500 °C |
| Vægt (engelsk) | 11 lb. |
| Højde (metrisk) | 300 mm |
| Længde (metrisk) | 440 mm |
| Vægt (metrisk) | 5 kg |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Watt | 1500 W |
| Vis mere |