Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hot Gas Bypass temperaturregulatorer
Artikelnummer. 11930508 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Fabriksinstalleret
Feltinstalleret
Spænding:
220 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11930508
Brand: Thermo Scientific™ 195023
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse varmegas bypass temperaturregulatorer med Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystemer for øget anvendelighed.
Forene Thermo Scientific™ Hot Gas Bypass Temperaturregulatorer med Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringssystemer for øget anvendelighed.
Funktioner:
  • 120V eller 220V
  • Fabriks- eller feltinstalleret
Bestillingsoplysninger:
Feltinstalleret option skal installeres af en kvalificeret fagmand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fabriksmonteret, 220V
Type Fabriksinstalleret
Til brug med (udstyr) CryoPlus 1,2,3,4
Spænding 220 V