Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ 4471 Foldet 1-lags toiletpapir, 36 pakker
Dimensioner (L x B):
18.6 x 10.8 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Beskrivelse
- 36 pakker x 520 hvide, 1 lags ark (18.720 ark)
- Foldet toiletpapir tilbyder en top-up-stand, omkostningseffektiv kvalitet til toiletter
- Tilbyder enkeltarksdispensering, der hjælper med at minimere brugen og maksimere effektiviteten
- For at sikre miljøet, Hostess™ Foldet toiletvæv er lavet af 100 % genbrugsfibre, bærer det europæiske miljømærke og har pålidelig skylbarhed
- Kompatibel med en række forskellige dispensermuligheder: Aquarius™ Dispensere i hvid eller sort (produktkoder 6946 og 7172) og et højkapacitets dispenserprodukt (kode 6990) til steder med stor trafik
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Foldet toiletvæv |
| Længde (engelsk) | 13,4'' |
| Længde (metrisk) | 34.1 cm |
| Bredde (engelsk) | 11,7 tommer |
| Bredde (metrisk) | 29.8 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Certificeringer/compliance | ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel, FSC certificeret |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 18.6 x 10.8 cm |
| Format | Foldet |
| Vis mere |