Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Jumborulle toiletpapir, 2-lags toiletpapir, 12 ruller x 500 hvide toiletpapirark (2.400 m)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8005911
Format:
60 mm kerne
76 mm kerne
Pakningsstørrelse:
12 ruller
Artikelnummer. 12794246
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 8614
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Jumbo roll toiletpapir er designet til pålidelighed i travle toiletter med stor trafik, der kræver konsistens, kvalitet og værdi. Lavet af 100 % genbrugsfibre med pålidelig skylbarhed for at forhindre blokeringer, den 2-lags toiletpapirrulle holder 5 gange længere end standardrullen.
  • Hver enkelt rulle toiletpapir med jumborulle indeholder 500 hvide, prægede 2-lags toiletpapirark
  • Jumbo toiletrulle tilbyder en effektiv løsning til steder med stor trafik med pålidelig skylbarhed for at forhindre blokeringer og fremme høj hygiejne til toiletter
  • Kommercielt toiletpapir med høj kapacitet, med hver rulle 5 gange længere end standardrullen
  • For at sikre miljøet er toiletpapir lavet af 100 % genbrugsfibre og bærer det europæiske miljømærke
  • Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark™ muligheder for toiletpapirdispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Jumbo badeværelsesvæv
Længde (engelsk) 23,3 tommer.
Længde (metrisk) 59.4 cm
Bredde (engelsk) 15,5 tommer
Bredde (metrisk) 39.6 cm
Materiale Syntetisk fiber
Certificeringer/compliance ISO 14001 og ISO 9001, Miljømærke og FSC certificeret
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 40 x 9 cm
Format 76 mm kerne
Til brug med (applikation) Ideel til travle toiletter på offentlige steder og arbejdsmiljøer, især hvor økonomi er vigtig
Emballagemængde 12 x 200 m Rulle
Ply 2-ply