Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Jumborulle toiletpapir, 2-lags toiletpapir, 12 ruller x 500 hvide toiletpapirark (2.400 m)
Artikelnummer. 12794246
Skift visning
Format:
60 mm kerne
76 mm kerne
Pakningsstørrelse:
12 ruller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
12794246 76 mm kerne 12 ruller
12764246 60 mm kerne 12 ruller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12794246 Lieferant Kimberly-Clark Professional™ Lieferanten-Nr. 8614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00 DKK
    306.42 DKK / 12 ruller
    Spare 483.58 DKK
    61% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Jumbo roll toiletpapir er designet til pålidelighed i travle toiletter med stor trafik, der kræver konsistens, kvalitet og værdi. Lavet af 100 % genbrugsfibre med pålidelig skylbarhed for at forhindre blokeringer, den 2-lags toiletpapirrulle holder 5 gange længere end standardrullen.
  • Hver enkelt rulle toiletpapir med jumborulle indeholder 500 hvide, prægede 2-lags toiletpapirark
  • Jumbo toiletrulle tilbyder en effektiv løsning til steder med stor trafik med pålidelig skylbarhed for at forhindre blokeringer og fremme høj hygiejne til toiletter
  • Kommercielt toiletpapir med høj kapacitet, med hver rulle 5 gange længere end standardrullen
  • For at sikre miljøet er toiletpapir lavet af 100 % genbrugsfibre og bærer det europæiske miljømærke
  • Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark™ muligheder for toiletpapirdispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Jumbo badeværelsesvæv
Længde (engelsk) 23,3 tommer.
Længde (metrisk) 59.4 cm
Bredde (engelsk) 15,5 tommer
Bredde (metrisk) 39.6 cm
Materiale Syntetisk fiber
Certificeringer/compliance ISO 14001 og ISO 9001, Miljømærke og FSC certificeret
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 40 x 9 cm
Format 76 mm kerne
Til brug med (applikation) Ideel til travle toiletter på offentlige steder og arbejdsmiljøer, især hvor økonomi er vigtig
Emballagemængde 12 x 200 m Rulle
Ply 2-ply
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.