Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ 8613 Jumborulle 1-lags toiletpapir, 12 ruller
Dimensioner (L x B):
40 x 9 cm
Pakningsstørrelse:
12 ruller
Beskrivelse
- 12 ruller x 1.000 hvide, 1 lags ark (4.800 m)
- Jumbo rulle toiletpapir, som tilbyder en omkostningseffektiv kvalitet til travle toiletter med stor trafik
- Tilbyder høj kapacitet med hver rulle 10x længere end en standardrulle
- For at sikre miljøet er toiletpapir lavet af 100 % genbrugsfibre, bærer det europæiske miljømærke og har pålidelig skylbarhed
- Kompatibel med Aquarius™ Jumbo Non-Stop Toilettissue Dispenser (produktkode 6991).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Jumbo badeværelsesvæv |
| Længde (engelsk) | 27,1 tommer. |
| Længde (metrisk) | 70.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 9,4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 24 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 40 x 9 cm |
| Format | Rulle |
| Til brug med (applikation) | Højt trafikerede toiletter |
| Vis mere |