Få mere at vide
Buerkle™ Slangerør Stop-hane
Artikelnummer. p-7084553 Shop alle Bürkle produkter
Passer til slange-id:
12 til 15 mm
9 til 11 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10081722
Brand: Buerkle™ 86140007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slangeslangestophane– Enkel tilbagesvalingsmundstykke med tosidet slangemundstykke.
  • Enkel tilbagesvalingsmundstykke med tosidet slangemundstykke
  • Naturlig HDPE
  • Modstandsdygtig over for syrer og kemikalier
  • Trykbestandig op til 0,3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slangerør Stophane
Plug Bore 7 mm
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (engelsk) 3,35 tommer.
Tryk 0,3 bar
Passer til slange-id 9 til 11 mm
Længde (metrisk) 85 mm
Bredde (metrisk) 7 mm
Certificeringer/compliance RoHS
Til brug med (udstyr) Slangerør
Stikmateriale HDPE
Stik 2-vejs