Få mere at vide
Buerkle™ Slangerør Stop-hane
Artikelnummer. 10178061 Shop alle Bürkle produkter
Passer til slange-id:
12 til 15 mm
9 til 11 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10178061
Brand: Buerkle™ 86140009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slangeslangestophane– Enkel tilbagesvalingsmundstykke med tosidet slangemundstykke.
  • Enkel tilbagesvalingsmundstykke med tosidet slangemundstykke
  • Naturlig HDPE
  • Modstandsdygtig over for syrer og kemikalier
  • Trykbestandig op til 0,3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slangerør Stophane
Plug Bore 9 mm
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Tryk 0,3 bar
Passer til slange-id 12 til 15 mm
Længde (metrisk) 97 mm
Bredde (metrisk) 7 mm
Certificeringer/compliance RoHS
nr. pr. pakke 50/Skala
Til brug med (udstyr) Slangerør
Stikmateriale HDPE
Stik 2-vejs