Få mere at vide
Nickel Electro™ Push Fit og Lås isoleret slange 1m
Shop alle Nickel-Electro produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Push pasform
- Lås isoleret
- Fleksibel
- Til brug med vandbade
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | Polyurethan |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 1 m |
| Til brug med | Vandbade |
| Fleksibilitet | Fleksibel |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 130 °C |