Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen Slangemundstykke til Buerkle™ Stophane
Artikelnummer. 10654765 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10654765 10 mm Hver
10260272 16 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654765 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 05251310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 DKK
    127.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.76 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Buerkle™ Blå polypropylen slangedyse er et vandtæt tilbehør til brug med Buerkle™ Stophane.
  • Mediekontaktende dele konstrueret af polypropylen, polyethylen og PTFE
  • Fås i en række størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slangemundstykke
Diameter (metrisk) 10 mm
Oversigt Blå
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Stop pik