Få mere at vide
HUBER Slange til kølevand
Artikelnummer. p-8013467
Til brug med (udstyr):
Kølevand PZ-90-1,5-G1/2
Kølevand PZ-90-1,5-G3/4
Kølevand PZ-90-1-G1
Kølevand PZ-90-1-G1/2
Kølevand PZ-90-1-G3/4
Kølevand PZ-90-1.5-G1
Kølevand PZ-90-2-G1
Kølevand PZ-90-2-G1/2
Kølevand PZ-90-2-G3/4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10769253
Brand: HUBER 16858
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flettet slange
  • Flettet slange
  • Min. temp.: -20 °C
  • Maks. temp.: 90 °C
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kølevand PZ-90-1.5-G1
Temperaturområde -20 °C til +90 °C
Type Slange