Få mere at vide
HUBER Slange til kølevand
Til brug med (udstyr):
Kølevand PZ-90-1,5-G1/2
Kølevand PZ-90-1,5-G3/4
Kølevand PZ-90-1-G1
Kølevand PZ-90-1-G1/2
Kølevand PZ-90-1-G3/4
Kølevand PZ-90-1.5-G1
Kølevand PZ-90-2-G1
Kølevand PZ-90-2-G1/2
Kølevand PZ-90-2-G3/4
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Flettet slange
- Min. temp.: -20 °C
- Maks. temp.: 90 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Kølevand PZ-90-2-G3/4 |
| Temperaturområde | -20 °C til +90 °C |
| Type | Slange |