Få mere at vide
Buerkle™ Metal Stop-it slangeklemme
Artikelnummer. p-8002267 Shop alle Bürkle produkter
Til brug med (udstyr):
10 mm OD Fleksible slanger
15 mm OD Fleksible slanger
20 mm OD Fleksible slanger
30 mm OD Fleksible slanger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11911601
Brand: Buerkle™ 86190510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Metal Stop-it slangeklemme kan bruges overalt, hvor flowet i slanger med væsker eller gasser skal reguleres eller stoppes.
  • Galvaniseret stål og aluminium
  • Til fleksible slanger med ydreØ op til 10 mm, 15 mm, 20 mm og 30 mm
  • Sørg for, at stop-it-metallet er ekstremt varmebestandigt og robust
  • Med slangeklemmen stop - dens riflede skrue er en trinløs, delikat flowregulering eller fuldstændig stop af flowet mulig, selv for eksisterende slangeforbindelser
  • Slangen komprimeres over et bredt område mod den robuste stålkrog for at forhindre, at den bliver beskadiget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stop-It Slangeklemme
Materiale Galvaniseret stål, aluminium
Til brug med (udstyr) 10 mm OD Fleksible slanger
Oversigt Ekstremt varmebestandig og robust