Få mere at vide
Buerkle™ Metal Stop-it slangeklemme
Buerkle™ Metal Stop-it slangeklemme kan bruges overalt, hvor flowet i slanger med væsker eller gasser skal reguleres eller stoppes.
Brand: Buerkle™ 8619-0520
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Galvaniseret stål og aluminium
- Til fleksible slanger med ydreØ op til 10 mm, 15 mm, 20 mm og 30 mm
- Sørg for, at stop-it-metallet er ekstremt varmebestandigt og robust
- Med slangeklemmen stop - dens riflede skrue er en trinløs, delikat flowregulering eller fuldstændig stop af flowet mulig, selv for eksisterende slangeforbindelser
- Slangen komprimeres over et bredt område mod den robuste stålkrog for at forhindre, at den bliver beskadiget
Tekniske data
Stop-It Slangeklemme | |
Galvaniseret stål, aluminium | |
20 mm OD Fleksible slanger | |
Ekstremt varmebestandig og robust |
Topsellers laboplast
Filstørrelse: 555.9 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Metal Stop-it slangeklemme > Til brug med: 20 mm OD fleksible slanger
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion