Få mere at vide
Buerkle™ Metal Stop-it slangeklemme
Shop alle Bürkle produkter
Til brug med (udstyr):
10 mm OD Fleksible slanger
15 mm OD Fleksible slanger
20 mm OD Fleksible slanger
30 mm OD Fleksible slanger
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Galvaniseret stål og aluminium
- Til fleksible slanger med ydreØ op til 10 mm, 15 mm, 20 mm og 30 mm
- Sørg for, at stop-it-metallet er ekstremt varmebestandigt og robust
- Med slangeklemmen stop - dens riflede skrue er en trinløs, delikat flowregulering eller fuldstændig stop af flowet mulig, selv for eksisterende slangeforbindelser
- Slangen komprimeres over et bredt område mod den robuste stålkrog for at forhindre, at den bliver beskadiget
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stop-It Slangeklemme |
| Materiale | Galvaniseret stål, aluminium |
| Til brug med (udstyr) | 15 mm OD Fleksible slanger |
| Oversigt | Ekstremt varmebestandig og robust |