Få mere at vide
Cole-Parmer Slangestangfittings, lige reduktion, rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Ydre:
1/8 tommer
5/32 tommer.
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. Hurtig og nem montering uden værktøj. Enkelt modhagsdesign griber tæt om slangen. RoHS-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke-DEHP; Ikke-phthalat; RoHS |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/32 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/8 tommer |
| Udløbsport | Slangestangreducer |
| Steriliseringsmetode | E-stråle/gamma-bestråling, EtO eller autoklav op til 134 °C |
| Form | Lige |
| Farve | Metallisk |