Få mere at vide
Cole-Parmer Slangestangfittings, lige reduktion, rustfrit stål
Artikelnummer. 30053657 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Ydre:
1/8 tommer
5/32 tommer.
Artikelnummer. 30053657
Brand: Cole-Parmer 5010878
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til høje temperaturer og barske fysiske miljøer
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. Hurtig og nem montering uden værktøj. Enkelt modhagsdesign griber tæt om slangen. RoHS-kompatibel
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ikke-DEHP; Ikke-phthalat; RoHS
Diameter (engelsk) Indre 3/32 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1/8 tommer
Udløbsport Slangestangreducer
Steriliseringsmetode E-stråle/gamma-bestråling, EtO eller autoklav op til 134 °C
Form Lige
Farve Metallisk