Få mere at vide
Fisherbrand™ Slangeadaptersæt til roterende vingevakuumpumper
Artikelnummer. 15576335 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15576335 Hver
1 options
Artikelnummer. 15576335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.00 DKK
    2399.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 175.27 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette slangeadaptersæt til alt Fisherbrand roterende varevognsvakuumpumper. Fisherbrand™ Slangeadaptersæt til roterende vingevakuumpumper inkluderer røradaptere i rustfrit stål og klemmer til vakuumtætte forbindelser.
  • Adaptersæt til vakuumslange
  • For Fisherbrand roterende vingevakuumpumper
  • Røradaptere og klemmer i rustfrit stål til vakuumtætte forbindelser
  • 1,5 m tykvægget gummislange i størrelserne DN10 og DN20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer DN10 & DN20 slange, rustfrit stål adaptere og klemmer
Pumpetype Slangeadaptersæt til roterende vingevakuumpumper
Til brug med (udstyr) Alle Fisherbrand vakuum pumper