Få mere at vide
PureAire Monitoring Systems, Inc. Horn og stroboskop tilbehør
Artikelnummer. p-7160345
Farve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16228821
Brand: PureAire Monitoring Systems, Inc. 42002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver en hørbar/visuel advarsel, hornet og stroboskopet kombinerer funktionerne fra en mini-sounder med en xenon-blits. Velegnet til interne eller eksterne steder, hvor en kombination af høj lydoutput og visuelt signal er påkrævet. PLC kompatibel. Ideel til væg- eller panelmontering.
  • Fuldt integreret xenon strobe kredsløb
  • Kraftig ABS-plastikhus
  • Type 4X, IP54
  • CE-kompatibel
  • Med en hørbar/visuel advarsel kombinerer LP7 ekkolod/stroboskop funktionerne fra en mini-sounder med et fuldt integreret xenon-strobekredsløb. Resultatet er en attraktiv enhed, der er velegnet til interne eller eksterne steder, hvor en kombination af høj lydoutput og visuelt signal er påkrævet.
  • Driftsspændingen varierer fra 18-30VDC med et gennemsnit på kun 68mA strømforbrug. LP7 har to omskiftelige tonemønstre Sweeping og Continuous.
  • LP7 har en rækkevidde på 82-100dB @ 10′ (92-110dB @ 1m), afhængig af den valgte tone. Volumenkontrol indstilles af dip-switch, som giver mulighed for 20dB justering.
  • LP7 har en lysstærk xenon-strobe, der producerer 0,7 Joule flashenergi med en flashfrekvens på 60 blink i minuttet. Beaconen vil fungere sammen med enhver valgt tone. Federal Signal Model LP7 ekkolod/blittrobe er PLC-kompatibel. Den er ideel til væg- eller panelmonterede applikationer, hvor lavspænding er påkrævet.
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE / RoHs
Farve Rød
Oversigt 0,7 Joule flashenergi med en flashfrekvens på 60 blink i minuttet
Diameter (engelsk) 3,66 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 7 x 7 x 7 tommer.
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 17.78 cm
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 17.78 cm
Materiale Heavy Duty ABS
Spænding 18 - 30VDC
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 17.78 cm