Få mere at vide
PureAire Monitoring Systems, Inc. Horn og stroboskop tilbehør
Artikelnummer. 16228821
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
16228821 Rød Hver
16238821 Blå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16228821 Leverandør PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverandørnr. 42002
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en hørbar/visuel advarsel, hornet og stroboskopet kombinerer funktionerne fra en mini-sounder med en xenon-blits. Velegnet til interne eller eksterne steder, hvor en kombination af høj lydoutput og visuelt signal er påkrævet. PLC kompatibel. Ideel til væg- eller panelmontering.
  • Fuldt integreret xenon strobe kredsløb
  • Kraftig ABS-plastikhus
  • Type 4X, IP54
  • CE-kompatibel
  • Med en hørbar/visuel advarsel kombinerer LP7 ekkolod/stroboskop funktionerne fra en mini-sounder med et fuldt integreret xenon-strobekredsløb. Resultatet er en attraktiv enhed, der er velegnet til interne eller eksterne steder, hvor en kombination af høj lydoutput og visuelt signal er påkrævet.
  • Driftsspændingen varierer fra 18-30VDC med et gennemsnit på kun 68mA strømforbrug. LP7 har to omskiftelige tonemønstre Sweeping og Continuous.
  • LP7 har en rækkevidde på 82-100dB @ 10′ (92-110dB @ 1m), afhængig af den valgte tone. Volumenkontrol indstilles af dip-switch, som giver mulighed for 20dB justering.
  • LP7 har en lysstærk xenon-strobe, der producerer 0,7 Joule flashenergi med en flashfrekvens på 60 blink i minuttet. Beaconen vil fungere sammen med enhver valgt tone. Federal Signal Model LP7 ekkolod/blittrobe er PLC-kompatibel. Den er ideel til væg- eller panelmonterede applikationer, hvor lavspænding er påkrævet.
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE / RoHs
Farve Rød
Oversigt 0,7 Joule flashenergi med en flashfrekvens på 60 blink i minuttet
Diameter (engelsk) 3,66 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 7 x 7 x 7 tommer.
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 17.78 cm
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 17.78 cm
Materiale Heavy Duty ABS
Spænding 18 - 30VDC
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 17.78 cm