Få mere at vide
MP Biomedicals™ Hormoner: Hydrocortison
Artikelnummer. 11474942 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474942 25 g -
11464942 10 g -
11454942 5 mg -
11444942 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11474942 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219456925
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke beregnet til terapeutisk brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Produkttype Hydrocortison
Sterilitet Steril
Mængde 25 g
Kilde Sojabønner