Få mere at vide
MP Biomedicals™ Hormoner: Hydrocortison
Artikelnummer. 11444942 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 mg
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11444942
Brand: MP Biomedicals™ 0219456901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke beregnet til terapeutisk brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Produkttype Hydrocortison
Sterilitet Steril
Mængde 1 g
Kilde Sojabønner
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
  • P405-Opbevares under lås.