Få mere at vide
MP Biomedicals™ Hormoner: 3,3',5-Triiodo-L-Thyronin
Artikelnummer. p-4882300 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11454972
Brand: MP Biomedicals™ 0219458580
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke beregnet til terapeutisk brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Krystallinsk pulver
Produkttype Progesteron
Sterilitet Steril
pH 9
Mængde 100 mg
Kilde ADN