Få mere at vide
MP Biomedicals™ Hormoner: 3,3',5-Triiodo-L-Thyronin
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke beregnet til terapeutisk brug.
Tekniske data
Tekniske data
Form | Krystallinsk pulver |
Produkttype | Progesteron |
Sterilitet | Steril |
pH | 9 |
Mængde | 100 mg |
Kilde | ADN |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
MP Biomedicals™ Hormoner: 3,3',5-Triiodo-L-Thyronin >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion