Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Vandret rørholder
Artikelnummer. 15517355
Skift visning
Holder:
12 x 15 ml rør
24 mikrorør
50 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15517355 12 x 15 ml rør Hver
10286369 50 ml rør Hver
15507355 50 ml rør Hver
15527355 24 mikrorør Hver
10296369 24 mikrorør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15517355 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041275
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Snap rørene på plads hurtigt og nemt. Scientific Instruments SI™ Vandret rørholder kræver ikke yderligere vedhæftning for brug.
  • Holder rør på plads vandret.
  • Holder klikker på evt Vortex-Genie™ 2 mixer og Vortex-Genie™ Puls
  • Ingen yderligere vedhæftede filer er nødvendige
  • Holder rør på plads vandret.
  • Holder klikker på evt Vortex-Genie™ 2 mixer og Vortex-Genie™ Puls
  • Ingen yderligere vedhæftede filer er nødvendige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 12 x 15 ml rør
Til brug med (udstyr) Vortex-Genie 2 Mixer og Vortex-Genie Puls
Antal stillinger 12