Få mere at vide
Brady™ Vandret sikkerhedsskilt - Ingen adgang for uautoriserede personer
Artikelnummer. 16521330 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
16521330 150 x 450 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 16521330 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 195925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 DKK
    133.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.39 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Sikkerhedsskilt til at angive obligatorisk handling.
  • Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Tekniske data
Alternativt varenummer P/PIC209/FR570-PP-450x150mm/1-B
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Sprog fransk
Dimensioner (L x B) 150 x 450 mm
Vist tekst Accès interdit aux personnes non autorisées
Farve Rød på hvid