Få mere at vide
Scientific Industries Horisontal Orbital Shaker Tilbehør til Roto-Shake Genie
Artikelnummer. 16647762 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Roto-Shake Genie
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16647762 Roto-Shake Genie
1 options
Artikelnummer. 16647762 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041367
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2819.25 DKK
    2586.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 232.52 DKK
    8% Slukket
På lager
Et tilbehør, der tilføjer vandret orbital rysteevne til Roto-Shake Genie .
  • Tilføjer vandret orbital rysteevne til Roto-Shake Genie med variabel hastighed på 15-100 rpm
  • Ideel til Western Blots og til at holde celler eller opløsninger i suspension
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Fjern blot den magnetiske platform fra Roto-Shaker Genie og fastgør den horisontale Orbital Shaker Attachment
  • Passer til alle nye og eksisterende Roto-Shake modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 2 kg
Holder Forskellige beholdere, kolber og mikroplader
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 330.20 mm
Dimensioner (L x B) 13 x 13 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 13 x 13 x 5 tommer.
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 127 mm
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 330.20 mm
Bredde (metrisk) 330.20 mm
Vægt (engelsk) 3.5 lb.
Vægt (metrisk) 1.6 kg
Farve Sort
Oversigt Horisontal Orbital Shaker Tilbehør til Roto-Shake Genie
Til brug med (applikation) Orbital rystning af forskellige beholdere, inklusive kolber og mikroplader.
Til brug med (udstyr) Roto-Shake Genie
Inkluderer Horisontal orbital shaker-tilbehør med teksturmåtte
Antal stillinger 1
Emballagemængde 1 stk.