Få mere at vide
Scientific Industries Horisontal Orbital Shaker Attachment til Enviro-Genie og Incubator-Genie
Artikelnummer. 16657762 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Emballagemængde:
1 stk.
Artikelnummer. Emballagemængde
16657762 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16657762 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041357
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2819.25 DKK
    2586.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 232.52 DKK
    8% Slukket
På lager
Et tilbehør, der tilføjer vandret orbital rysteevne til Enviro-Genie og Incubator-Genie.
  • Tilføjer vandret orbital rysteevne til Enviro-Genie og Incubator-Genie med variabel hastighed på 15-100 rpm
  • Ideel til Western Blots og til at holde celler eller opløsninger i suspension
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Fjern blot den magnetiske platform fra Enviro-Genie eller Incubator-Genie og fastgør den horisontale Orbital Shaker Attachment
  • Passer til alle nye og eksisterende Enviro- og Inkubator-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 2 kg
Holder Forskellige beholdere inklusive kolber og mikroplader
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 330.20 mm
Dimensioner (L x B) 13 x 13 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 13 x 13 x 5 tommer.
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 127 mm
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 330.20 mm
Bredde (engelsk) 13 tommer
Bredde (metrisk) 330.20 mm
Vægt (engelsk) 3.5 lb.
Vægt (metrisk) 1.6 kg
Farve Sort
Oversigt Horisontal Orbital Shaker til Enviro-Genie og Incubator-Genie
Til brug med (applikation) Orbital rystning af forskellige beholdere, inklusive kolber og mikroplader.
Til brug med (udstyr) Scientific Industries Enviro-Genie og Incubator-Genie
Inkluderer Horisontal orbital shaker-tilbehør med teksturmåtte
Antal stillinger 1
Emballagemængde 1 stk.