Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme
Til store gelsystemer
Brand: Fisherbrand™ A2-20D
433.48 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Til store gelsystemer
Tekniske data
Owl A2 og A5 Large Gel Elektroforese System | |
25 x 20 cm | |
0.15 cm | |
9,8'' | |
7,8'' | |
20 cm |
Standard kam | |
20 | |
60μ L | |
25 cm | |
0,31 tommer. | |
0.8 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme > Kam; 20-tands; 1,5 mm tyk; Til 25L x 20Wcm gel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion