Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme
Til store gelsystemer
Brand:  Fisherbrand™ A2-WALL
634.93 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11982925
  • 635.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Til store gelsystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Owl A2 og A5 Large Gel Elektroforese System
1
7,8''
Vægkam
20 cm
20 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme > Væg kam; Til støbning af gel kortere end bakke