Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme
Til store gelsystemer
Brand:  Fisherbrand™ A2-28C
433.48 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11972985
  • 434.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Til store gelsystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Owl A2 og A5 Large Gel Elektroforese System
25 x 20 cm
0.1 cm
9,8''
7,8''
20 cm
Standard kam
28
25μ L
25 cm
0,19 tommer
0.5 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme > Kam; 28-tands; 1,0 mm tyk; Til 25L x 20Wcm gel