Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme
Tænder tæller:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,1 cm
0.1 cm
0,15 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til store gelsystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl A2 og A5 Large Gel Elektroforese System |
| Type | Standard kam |
| Gel Dimensioner | 25 x 20 cm |
| Tænder tæller | 36 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0,1 cm |
| Volumen (Fyld) Metrisk | 15μ L |
| Længde (engelsk) Gel | 9,8'' |
| Længde (metrisk) Gel | 25 cm |
| Bredde (engelsk) Gel | 7,8'' |
| Bredde (engelsk) Tænder | 0,13 tommer. |
| Vis mere |