Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme
Til store gelsystemer
Brand: Fisherbrand™ A2-32C
433.48 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Til store gelsystemer
Tekniske data
Owl A2 og A5 Large Gel Elektroforese System | |
25 x 20 cm | |
0.1 cm | |
9,8'' | |
7,8'' | |
20 cm |
Standard kam | |
32 | |
20μ L | |
25 cm | |
0,15 tommer. | |
0.4 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme > Kam; 32-tands; 1,0 mm tyk; Til 25L x 20Wcm gel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion