Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme Artikelnummer.: 11932915
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme
Artikelnummer. 11932915 Shop alle Thermo Scientific produkter
16, 0.1 cm, Hver
Tænder tæller:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Tykkelse (metrisk) tænder:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11932915
Brand: Fisherbrand™ A216C
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Til store gelsystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl A2 og A5 Large Gel Elektroforese System
Type Standard kam
Gel Dimensioner 25 x 20 cm
Tænder tæller 16
Tykkelse (metrisk) tænder 0.1 cm
Volumen (Fyld) Metrisk 50μ L
Længde (engelsk) Gel 9,8''
Længde (metrisk) Gel 25 cm
Bredde (engelsk) Gel 7,8''
Bredde (engelsk) Tænder 0,41 tommer.
Bredde (metrisk) Gel 20 cm
Bredde (metrisk) tænder 1.05 cm
Produkttitel
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Kamme >