Beskrivelse
- Horisontal laminær strømningshætte Olis
- Model: 1800
- Beskyttelse: ISO Klasse 5, ifølge NF EN ISO 14644; HEPA H14-filtre - 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019 standard)
- Dimensioner: 1945 x 795 x 1075 mm
- Luftstrøm: 1665 m3/t
- Spænding/frekvens: 230 V (±10%) / 50 Hz.
- Strømforbrug: 700 W
- Berøringsskærm
- Sidepaneler: Gennemsigtige P mmA
- Arbejdsflade: Børstet 304 L rustfrit stål
- Justerbar base, med eller uden hjul
- Stikkontakter: 1 ekstra stikkontakt
- Gas, vakuumhane
- Standardkvalifikation på installationen
- IQ/OQ-kvalifikation ved installationen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Horisontalt laminært luftstrømskabinet |
| Belægning | Epoxy |
| Filtertype | HEPA |
| Belysningstype | LED |
| Materiale | Rustfrit stål |