Få mere at vide
Erlab Horisontal laminær strømningshætte - Olis 1200
Artikelnummer. 18824495 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Produkttype:
Horisontalt laminært luftstrømskabinet
Artikelnummer. Produkttype
18824495 Horisontalt laminært luftstrømskabinet
1 options
Artikelnummer. 18824495 Leverandør Erlab Leverandørnr. NOROLIS19812
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Sikrer et perfekt rent ISO klasse 5-miljø, der kombinerer høj luftstrøm, HEPA H14-filtrering og brugervenlig touchskærmskontrol.
  • Horisontal laminær strømningshætte Olis
  • Model: 1200
  • Beskyttelse: ISO Klasse 5, ifølge NF EN ISO 14644; HEPA H14-filtre - 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019 standard)
  • Dimensioner: 1335 x 795 x 1075 mm
  • Luftstrøm: 1250 m3/t
  • Spænding/frekvens: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Strømforbrug: 500 W
  • Berøringsskærm
  • Sidepaneler: Gennemsigtige P mmA
  • Arbejdsflade: Børstet 304 L rustfrit stål
  • Justerbar base, med eller uden hjul
  • Stikkontakter: 1 ekstra stikkontakt
  • Gas, vakuumhane
  • Standardkvalifikation på installationen
  • IQ/OQ-kvalifikation ved installationen
Tekniske data
Produkttype Horisontalt laminært luftstrømskabinet
Belægning Epoxy
Filtertype HEPA
Belysningstype LED
Materiale Rustfrit stål