Få mere at vide
Nabertherm™ Vandret højtemperaturrørsovn
Shop alle Nabertherm produkter
Diameter (metrisk) procesrør:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Beskrivelse
- Anvendelse: vandret
- El-tilslutning: 3-faset
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | P570 |
| Oversigt | Vandret |
| Opvarmet zone | 150 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1800 °C |
| Temperaturensartethed | Længde konstant temperatur± 5 K: 50 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 470 x 480 x 640 mm |
| Diameter (metrisk) procesrør | 50 mm |