Få mere at vide
Nabertherm™ Vandret højtemperaturrørsovn
Artikelnummer. 17368109 Shop alle Nabertherm produkter
Diameter (metrisk) procesrør:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Artikelnummer. 17368109
Brand: Nabertherm™ RH151V7AN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtemperatur vandrette rørovne. Isoleringsmaterialer af høj kvalitet lavet af vakuumformede fiberplader muliggør energibesparende drift og en hurtig opvarmningstid på grund af lav varmelagring og varmeledningsevne. Forskellige gasforsyningssystemer tilgængelige.
  • Anvendelse: vandret
  • El-tilslutning: 3-faset
Tekniske data
Controller type P570
Oversigt Vandret
Opvarmet zone 150 mm
Temperatur (metrisk) 1700 °C
Temperaturensartethed Længde konstant temperatur± 5 K: 50 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 470 x 480 x 640 mm
Diameter (metrisk) procesrør 50 mm