Få mere at vide
Nabertherm™ Vandret højtemperaturrørsovn
Product Code. 17318119 Shop All Nabertherm Products
Click to view available options
Diameter (metrisk) procesrør:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Product Code. 17318119
Brand: Nabertherm™ RH321V6AN
Only null left
Add to basket
Add to basket
Højtemperatur vandrette rørovne. Isoleringsmaterialer af høj kvalitet lavet af vakuumformede fiberplader muliggør energibesparende drift og en hurtig opvarmningstid på grund af lav varmelagring og varmeledningsevne. Forskellige gasforsyningssystemer tilgængelige.
  • Anvendelse: vandret
  • El-tilslutning: 3-faset
Specifications
Controller type P570
Oversigt Vandret
Opvarmet zone 600 mm
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Temperaturensartethed Længde konstant temperatur± 5 K: 200 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 920 x 550 x 640 mm
Diameter (metrisk) procesrør 120 mm