Få mere at vide
Nabertherm™ Vandret højtemperaturrørsovn
Artikelnummer. 17308119 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) procesrør:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) procesrør Temperatur (metrisk)
17308119 80 mm 1800 °C
17358109 50 mm 1600 °C
17368109 50 mm 1700 °C
17378109 50 mm 1800 °C
17388109 80 mm 1600 °C
17318119 120 mm 1600 °C
17328119 120 mm 1700 °C
17338119 120 mm 1800 °C
17398109 80 mm 1700 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17308119 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. RH281V8AN
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtemperatur vandrette rørovne. Isoleringsmaterialer af høj kvalitet lavet af vakuumformede fiberplader muliggør energibesparende drift og en hurtig opvarmningstid på grund af lav varmelagring og varmeledningsevne. Forskellige gasforsyningssystemer tilgængelige.
  • Anvendelse: vandret
  • El-tilslutning: 3-faset
Tekniske data
Controller type P570
Oversigt Vandret
Temperatur (metrisk) 1800 °C
Mål (L x B x H) Udvendig 650 x 580 x 660 mm
Diameter (metrisk) procesrør 80 mm
Vægt (metrisk) 90 kg