Få mere at vide
Brannan™ Vandret køle-/frysetermometer med 3-punkts sporbart kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 17863078
Temperaturområde (metrisk):
-30 til +40 °C
Artikelnummer. 17863078
Brand: Brannan™ 22/483/2 + 49/101/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
130 mm hvidt vandret køle- eller frysetermometer. Komplet med 3-punkts sporbar kalibrering.
  • S. Brannan and Sons udviklede en række spritfyldte højpræcisionstermometre, som leveres med et kalibreringscertifikat
  • 205 mm hvid ryg rødsprit laboratorietermometer
  • 76 mm nedsænkning
  • 1,0 °C divisioner
  • Temperaturområde: -10 til 110 °C
  • Kalibreret ved punkterne 0 °C, 35 °C og 90 °C
  • Sikker fyld uden kviksølv
  • Præsenteret i en studie pap cylinder til opbevaring
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0 °C, 20 °C, 35 °C
Certificeringer/compliance britiske nationale standarder ISO 9001
Til brug med (applikation) Mål temperaturen på køleskabet eller fryseren
Højde (engelsk) 1,57 tommer.
Højde (metrisk) 4 cm
Længde (metrisk) 13 cm
Materiale Plasthus
Termometer Fyld Petroleum
Vægt (engelsk) 0,5291 oz.
Vægt (metrisk) 15 g
Bredde (engelsk) 0,87 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) +40 °C
Maks. Temperatur (metrisk) +40 °C
Min. Temperatur (engelsk) -30 °C
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (metrisk) -30 til +40 °C
Kalibreret 3 punkt sporbar
Til brug med (udstyr) Køleskab eller fryser
Batteritype Ingen
Nøjagtighed ±1,0 °C ved 10 °C
Underafdeling 2,0 °C
Vise Ingen
Bredde (metrisk) 2.2 cm